T8761
Tyloxapol
nonionic surfactant
Sinonimo/i:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol polymer with formaldehyde and oxirane
About This Item
Prodotti consigliati
CMC
0.018 mM
Temp. transizione
cloud point 94.3 °C
Stringa SMILE
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?