Key Documents
T6699
Sigma-Aldrich
pPolh-MAT-Tag®-1 Transfer Vector
About This Item
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.51
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of N-terminal MAT-Tag® fusions in insect cells.
Note legali
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1