T6191
Dounce tissue grinder tube
working volume 40 mL
Sinonimo/i:
885303-0040
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Volume d’esercizio
40 mL
Descrizione generale
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)