T3205
Tamibarotene
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
-((5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carbamoyl)benzoic acid, 4-(((5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)amino)carbonyl)-benzoic acid, AM 80, AM80, AMNOLAKE, Amnoid, N-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl)-2-naphthyl)terephthalamic acid, N-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)terephthalamic acid, NSC 608000, UNII-08V52GZ3H9
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.