T2067
Tyrphostin AG 879
99% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Cyano-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy)thiocinnamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (HPLC)
Solubilità
DMSO: soluble (at 26 mg/ml)
H2O: insoluble
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(N)=S)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2OS/c1-17(2,3)13-8-11(7-12(10-19)16(20)22)9-14(15(13)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3,(H2,20,22)/b12-7+
XRZYELWZLNAXGE-KPKJPENVSA-N
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064) , NTRK1(4914)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3