T1827
Monoclonal Anti-TBP
clone 58C9, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-GTF2D, Anti-GTF2DI, Anti-SCA17, Anti-TATA box binding protein, Anti-TFIID
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
58C9
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
Sf9 cell line, human, yeast, Drosophila melanogaster
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of D.Mel cells
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Drosophila melanogaster ... Tbp(37476)
human ... TBP(6908)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- co-immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.