T1287
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 155,000
Sinonimo/i:
TRITC-Dextran
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Forma fisica
powder
PM
average mol wt 155,000
Grado di funzionalizzazione
~1 TRITC per 100 glucose residues
Colore
purple to pink
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as fluorescent dyes
- to test a range of molecule sizes in dextran transport assays
- to label blood plasma in order to visualize the vasculature
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties