Documenti fondamentali
SYNT100024
Synthware NMR tube washer
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware T100024
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiali
borosilicate glass 3.3
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech T100024
Descrizione generale
Nmr Tube Washer, 24/40
Applicazioni
kemetch; synthware; nmr; nmr washer
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)