SYNS380216
Synthware™ long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip, stainless steel
Sinonimo/i:
Synthware S380216, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech S380216
D.E. × lungh.
1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip
Gauge ago
18 , Bevel Tip
Descrizione generale
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 180mm
Applicazioni
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)