Documenti fondamentali
SYNS371009
Synthware microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 500 μL
Sinonimo/i:
Synthware S371009, glass sample syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
needle Bevel Tip
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech S371009
Capacità
500 μL
Descrizione generale
Microliter Sample Syringe, Capacity: 500ul
Applicazioni
kemetch; synthware; syringe; microliter
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.