SYNP160710
Synthware™ cylindrical pressure vessel
bottle capacity 10 mL, O.D. × L 19 mm × 90 mm, bushing type, #7
Sinonimo/i:
Synthware P160710, pressure tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
bushing type #7
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P160710
D.E. × lungh.
19 mm × 90 mm
Capacità bottiglia
10 mL
Descrizione generale
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 10mL, #7 Gl Thread.Includes Accessories: B100007 + R107EP
Applicazioni
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNP160710-1EA | 4065270932068 |