SYNP160004D
Synthware™ cylindrical pressure vessel with protective coating
bottle capacity 48 mL, O.D. × L 46 mm × 70 mm, bushing type, #15
Sinonimo/i:
Synthware P160004D, pressure tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
bushing type #15
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P160004D
D.E. × lungh.
46 mm × 70 mm
Capacità bottiglia
48 mL
Descrizione generale
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 48mL, #15, 46X70mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Applicazioni
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)