Documenti fondamentali
SYNF264550
Synthware Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiali
amber borosilicate glass 3.3
clear
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F264550
Volume
50 mL
Descrizione generale
Burets, Class A, Capacity: 50mL Amber Glass
Organic Chemistry
Applicazioni
kemetch; synthware; buret; class a; amber
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)