Documenti fondamentali
SYNB140250
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 250 mL, orange polypropylene cap
Sinonimo/i:
Synthware B140250, glass graduated bottle with screw cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Capacità:
250 mL
Materiali:
borosilicate glass 3.3
clear bottle
orange polypropylene cap
wide-mouth
Caratteristiche:
with cap
Confezionamento:
pack of 1 ea
Materiali
borosilicate glass 3.3
clear bottle
orange polypropylene cap
wide-mouth
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech B140500
Capacità
250 mL
Descrizione generale
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 250mL includes Accessories: GL45-H
Applicazioni
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)