SRP9001
Leukemia Inhibitory Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, LIF, Melanoma-derived LPL inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Leukemia Inhibitory Factor, human, recombinant, expressed in HEK 293 cells
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Potenza
≤0.5 ng/mL M1 cells proliferation inhibition EC50
PM
20 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg protein Endotoxin level
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LIF(3976)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SRP9001-10UG | 4061837314674 |