SRP8059
Jagged-2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, Protein jagged-2, hJ2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~150 kDa by SDS-PAGE
Impurezze
<0.1 EU/μgtested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... JAG2(3714)
Descrizione generale
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3