SRP8030
Fn14 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CD266, E1A-associated protein p300, FGF-inducible 14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~35 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF12A(51330)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)