SRP8020
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
IL-1F8, NADK, Poly(P)/ATP NAD kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
His tagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
monomer ~50 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
≥0.2 mg/mL
Colore
clear
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NADK(65220)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)