SRP8010
GPX1 human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Cellular glutathione peroxidase, Death receptor 6, GSHPx-1, Glutathione peroxidase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
His tagged
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~25 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GPX1(2876)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1