SRP6481
CTLA4/CD152 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CELIAC3, GRD4, GSE, ICOS, IDDM12
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 14.3 kDa
observed mol wt 25 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Ala 37 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 20 and 100 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CTLA4(1493)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3