SRP6480
Fas/CD95 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ALPS1A, APO-1, APO1, APT-1, APT1, CD-95, CD95, FAS-1, FAS1, FASTM, Fas-R, FasR, TNFRSF-6, TNFRSF6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥92% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 18.2 kDa
observed mol wt 25-35 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Gln 26 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FAS(355)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)