SRP6198
IL-36Rα human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FIL1 delta, IL-1 delta, IL-1F5, IL-1HY1, IL-1L1, IL-1RP3, IL-1ra Homolog 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
17 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL36RA(54448)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)