SRP6092
FKBP1B human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FKBP12.6, FKBP1L, OTK4, PKBP1IL, Peptidyl prolyl cis-trans isomerase FKBP1B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
14.2 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FKBP1B(2281)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3