SRP5293
PIP5K1C, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-gamma, PIP5Kgamma, PIPKIg_v4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
176-264 nmol/min·mg
PM
~120 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PIP5K1C(23396)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)