SRP5147
Troponin1, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
DKFZp451O223, SSTNI, TNN1, TNNI1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
~24 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNNI1(7135)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1