SRP5102
Mortalin (47-end), GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CSA, GRP75, HSPA9, HSPA9B, MGC4500, MOT, MOT2, MTHSP75, PBP74, mot-2
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
~97 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HSPA9(3313)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1