SRP5099
WNK1 (181-507), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
HSAN2, HSN2, KDP, KIAA0344, MGC163339, MGC163341, PRKWNK1, PSK, p65
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
25-33 nmol/min·mg
PM
~67 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... WNK1(65125)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)