SRP4388
SDF-1alpha (CXCL12) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
CXCL12, PBSF, Pre-B cell growth-stimulating factor, SDF-1, chemokine (C-X-C motif) ligand 12, hIRH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
50-100 ng/mL
PM
~7.9 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Sdf1(20315)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3