SRP3328
IL-9 human
Animal-component free, ≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Sinonimo/i:
T-cell growth factor p40, p40 cytokine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
IL-9 human, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
≤0.2 ng/mL ED50
PM
14.0 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL9(3578)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3