SRP3324
Thymosin β4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Hematopoietic system regulatory peptide, Seraspenide, T-4
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
0.5-10 μg/mL
PM
5.2 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TMSB4X(7114)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3