SRP3239
GDNF from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
ATF-1, Glial-Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
15 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... GDNF(25453)
Descrizione generale
The functional rat GDNF ligand is a disulfide-linked homodimer, of two 15.0kDa polypeptide chains called monomers. Each monomer contains seven conserved cysteine residues, one of which is used for inter-chain disulfide bridging and the others are involved in intramolecular ring formation known as the cysteine knot configuration.
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)