SRP3031
Endostatin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
COL18A1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
20.2 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... COL18A1(80781)
Descrizione generale
Endostatin is an endogenous glycoprotein derived from the C-terminal portion of the α1 chain of type XVIII collagen. It is encoded by the gene mapped to human chromosome 21q22.3. Recombinant human Endostatin protein consists of 184 amino acid residues. It is expressed in various organs with the highest levels in liver, lung, and kidney.
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)