SRP3013
Beta D-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Beta-defensin 104, DEFB104A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized
PM
6.0 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
Compatibilità
suitable for
N° accesso UniProt
Spettro attività antibiotica
fungi
mycobacteria
viruses
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DEFB104A(140596)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)