SRP2095
MDM2, HIS tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HDMX, MGC5370, MGC71221, hdm2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
8-His tagged (C-terminus. )
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
frozen liquid
PM
~57.8 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
350 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MDM2(4193)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
MDM2 is stored in 20mM Tris-Cl (pH 8.0), 20% Glycerol, 100mM KCl, 1mM DTT and 0.2mM EDTA buffer.
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)