SRP0713
PFTK1 (CDK14)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
Attività specifica
2.0-3.5 nmol/min·mg (radiometric)
PM
~64 kDa (Cyclin Y)
~72 kDa (PFTK1 (CDK14))
Concentrazione
0.1 μg/μL
Numero d’accesso
NM_012395
NM_145012
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CCNY(219771) , CDK14(5218)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)