Key Documents
SRP0623
Sigma-Aldrich
CD39, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
ENTP1, Ecto-ATPase 1, Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, NTPDase 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
51 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ENTPD1(953)
Descrizione generale
Human CD39, also known as Cluster of Differentiation 39, GenBank Accession number NM_001776, a.a. 38-478 with C-terminal His-tag. MW = 51 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1