SRP0605
Human CD226, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
DNAX accessory molecule 1 (DNAM-1)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
54.7 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD226(10666)
Descrizione generale
Human CD226 antigen also known as DNAX accessory molecule 1 (DNAM-1), GenBank Accession No. NM_006566, a.a. 19-247 fused to Fc region of human IgG1, this protein is enzymatically biotinylated using AviTagTM technology and expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 54.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)