Key Documents
SRP0564
Sigma-Aldrich
CD70, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD27 Ligand, CD27-L, CD70 antigen, Ki-24 antigen, TNFSF7, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
19.7 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD70(970)
Descrizione generale
Human CD70, also known as CD70 antigen, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7, TNFSF7, CD27 Ligand, Ki-24 antigen, CD27-L, and CD27LG, GenBank Accession No. NM_001252, a.a. 39-193 with N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 19.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1