SRP0536
SIRP-alpha (CD172A), His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Bit, CD172a, MyD-1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
About This Item
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
40.3 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SIRPA(140885)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1