Documenti fondamentali
SRP0513
Sigma-Aldrich
MGLL, His-Tag, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinonimo/i:
HUK5, MAGL, MGLL, Monoacylglycerol Lipase, monoglyceride lipase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
62 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MGLL(11343)
Descrizione generale
Human monoglyceride lipase (MGLL), GenBank Accession No. NM_007283, a.a. 2-313(end), with N-terminal His-tag and N-terminal GST-tag, MW=62 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a baculovirus expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1