SRP0433
PDE5A1 active murine
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CN5N, phosphodiesterase 5A, cGMP-specific
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
124 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
0.34 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... PDE5A(242202)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)