SRP0422
PARP5A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PARP5a, TNKS1, Tankyrase1, poly(ADP-ribosyl)transferase 5a
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥30% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
62.5 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNKS(8658)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1