SRP0390
PRMT8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Histone-arginine N-methyltransferase 8, protein arginine N-methyltransferase 8
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
40.8 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRMT8(56341)
WGK 3