SRP0357
NEK2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HsPK21, NEK2A, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 2, NLK1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥65% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
53 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
1.2 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NEK2(4751)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1