SRP0336
SYK Catalytic Subunit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
p72-Syk, spleen tyrosine kinase
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥60% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥139 pmol/min-μg
PM
58 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SYK(6850)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1