SRP0134
EZH2/EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells
Sinonimo/i:
ENX-1, EZH2, Enhancer of zeste homolog 2, KMT6A, Lysine N-methyltransferase 6A
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
48 kDa (RbAp48)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
Confezionamento
pkg of 50 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EZH2(2146)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
EZH2-EED Interaction of Polycomb Repressive Complex 2