SRP0130
EZH1/EED/SUZ12 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells
Sinonimo/i:
ENX-2, EZH1, Enhancer of zeste homolog 1, KMT6B, Lysine N-methyltransferase 6B
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
51 kDa (EED)
86 kDa (EZH1)
87 kDa (SUZ12)
Confezionamento
pkg of 50 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EZH1(2145)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità