Documenti fondamentali
SML3970
Sigma-Aldrich
S1RA
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-{2-[5-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)-1H-pyrazol-3-yloxy]ethyl}morpholine, E 52862, E-52862, E52862, MR 309, MR-309, MR309
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, White to light Brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
Selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist with antinociceptive efficacy in vivo.
S1RA (E-52862) is a selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist (human/guinea pig σ1 Ki = 17/23.5 nM; σ2 Ki = 9.3 μM/rat, >1 μM/guinea pig). S1RA exerts dose-dependent antinociceptive effects in several neuropathic pain models in mice in vivo (16 - 64 mg/kg i.p.).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3