SML3823
KCI807
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,3’-Dihydroxyflavone, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
0.2 mg/mL (DMSO:EtOH (2:1),clear, warmed, clear colorless solution)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c3cc(ccc3)O)=O)c(ccc2)O
InChI
SZMQXDYEGKRZDG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)