Key Documents
SML3820
Sigma-Aldrich
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15ClN2O2
Peso molecolare:
266.72
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3